Merck
G004331
HPLC Analysis of Ketoprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R (MS Detection)
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm, 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6 [B] methanol; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(-)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    Ketoprofen, ≥98% (TLC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC