Merck
K2000000
Ketoprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3-Benzoylphenyl)-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketoprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ketoprofen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-steroidaler Entzündungshemmer, selektiv für COX-1.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Ikram Ullah Khan et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 809-817 (2012-12-26)
Microchannels based microfluidic systems are able to obtain monodispersed microparticles but are limited by cost, time and channel clogging. We succeeded in on the fly encapsulation of high ketoprofen contents in acrylate-based copolymer microbeads by environment friendly UV induced free
Yan-Ping Duan et al.
The Science of the total environment, 447, 267-273 (2013-02-09)
The occurrence and multi-phase distribution of five pharmaceutical compounds were investigated in an urban wastewater treatment plant (WWTP) receiving river by analysis of pharmaceuticals in sediment, particulate matter, conventional dissolved phase (>0.7 μm), colloidal phase (5 kDa to 0.7 μm)
Zeting Yuan et al.
International journal of pharmaceutics, 446(1-2), 191-198 (2013-02-21)
Chitosan (CS) grafted with β-cyclodextrin (CD-g-CS) nanoparticles as a new carrier for poorly water-soluble drugs has been developed. The CD-g-CS polymer is readily synthesized from chitosan and mono-6-deoxy-6-(p-toluenesulfonyl)-β-cyclodextrin. Three different degrees of substitution (DS) of β-cyclodextrin (β-CD) on CD-g-CS (9.6
Ariane Rennó Brogliato et al.
Shock (Augusta, Ga.), 38(6), 620-629 (2012-11-13)
The mechanism of immunosuppression induced by severe sepsis is not fully understood. The production of prostaglandin E2 (PGE2) during sepsis is well known, but its role in long-term consequences of sepsis has not been explored. The current study evaluates the
F Jamali et al.
Clinical pharmacokinetics, 19(3), 197-217 (1990-09-01)
Ketoprofen, a potent nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the 2-arylpropionic acid class, has been used clinically for over 15 years in Europe, and has recently been introduced in the United States. Although it possesses a chiral centre, with only the