Merck
ERMCE101
Trout Muscle (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 478.00
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 478.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 478.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMCE101
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Trace Elements: Arsenic (As), Iron (Fe), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)