Merck
ERMCZ110
Fine Dust (PM2,5 like) (extractable ions)
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 293.00
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 293.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMCZ110
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)