Merck
ERMBF444B
DP202216 Maize
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
DP202216 Mais (nominal 100% GMO), ERM®, certified reference material
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF444B
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)