Merck
ERMBF444A
DP202216 Mais (Blindprobe)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ERMBF444BFAP80868BCR377
vibrant-m
FAP80868
Aflas in Mais
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
reference material
grade
certified reference material
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
-
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Fera Science Ltd
manufacturer/tradename
JRC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF444A
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)