Merck
ERMBF415E
Mais GVO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 2% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF415, Mais NK603
Größe auswählen
1 G
CHF 163.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 163.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Agentur
ERM®
Zusammensetzung
genetically modified NK603 maize, 2%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMBF415E
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)