Merck
FAP80868
Aflas in Mais
reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 287.00
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 287.00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 287.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)