Merck
ERMAC053
Indeno[1,2,3-cd]pyren
ERM®, certified reference material
Größe auswählen
1 EA
CHF 272.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 272.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.33
Beilstein:
1879312
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChIKey
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)