Merck
CRM96709
Supelco
Ölsäureamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Ole, cis-9,10-Octadecenoamid, cis-9-Octadecenamid, Oleamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H35NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChIKey
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Biochem./physiol. Wirkung
Schlafinduzierendes Lipid im Gehirn, das GABAA-Rezeptoren allosterisch moduliert und die Reaktion von 5-HT7-Serotoninrezeptoren potenziert. Selektiver endogener Agonist des CB1-Cannabinoid-Rezeptors von Ratte und Mensch.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)