Fortfahren mit
O2136
Ölsäureamid
≥99% (TLC), powder, sleep-inducing brain lipid
Synonym(e):
cis-9,10-Octadecenoamid, cis-9-Octadecenamid, Oleamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H35NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-103-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ölsäureamid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
InChI key
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
General description
Oleamid ist ein Lipid bzw. eine Fettsäure des Gehirns und wird in Liquor gefunden. Ursprünglich wurde es aus dem Liquor von unter Schlafmangel leidenden Katzen gewonnen.
Application
Oleamid wird als Zusatz zu Glucose- und Galactose-Medien verwendet, um die Wiederfindung von Galactose-induziertem Leigh-Syndrom (LS) zu verhindern.
Biochem/physiol Actions
Oleamid ist in der Lage, den Schlaf anzuregen. Es besitzt mehrere Eigenschaften wie etwa cannabinoidähnliche Aktivität. Oleamid kann außerdem die Kommunikation über die Gap-Junction-Kanäle der Gliazellen von Ratten deaktivieren.
Schlafinduzierendes Lipid im Gehirn, das GABAA-Rezeptoren allosterisch moduliert und die Reaktion von 5-HT7-Serotoninrezeptoren potenziert. Selektiver endogener Agonist des CB1-Cannabinoid-Rezeptors von Ratte und Mensch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
154503408393O0140000
description
≥99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.5% (TLC)
assay
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ölsäureamid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
404.6 °F - closed cup
flash_point_c
207 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)