Wichtige Dokumente
CRM72531
3-[[(2RS)-2-(Ethylamino)-propanoyl]-amino]-4-methylthiophen-2-carbonsäure-methylester -hydrochlorid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Ethylarticain -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
articaine
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(NCC)C)C(=O)OC.Cl
InChI
1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-5-13-8(3)11(15)14-9-7(2)6-18-10(9)12(16)17-4;/h6,8,13H,5H2,1-4H3,(H,14,15);1H
InChIKey
DMBWEOCBFCYSIW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)