BR92814
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 25 mL
Synonym(e):
Erlenmeyer flasks, Flasks
Größe auswählen
CHF 103.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 103.00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verbindung
joint neck31 mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 92814
Kapazität
25 mL
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Good mechanical resistance
- Easy to clean
- Diverse applications
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)