Wichtige Dokumente
CRM69760
3-[[(2RS)-2-Brompropanoyl]-amino]-4-methylthiophen-2-carbonsäure-methylester
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Articaine impurity J (PhEur)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
articaine
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(c(c(c1)C)NC(=O)C(Br)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12BrNO3S/c1-5-4-16-8(10(14)15-3)7(5)12-9(13)6(2)11/h4,6H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
YJIGNHUEQGGRDU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)