Wichtige Dokumente
BP417
2-Amino-1-(4-Nitrophenyl)propan-1,3-diol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol, L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chloramphenicol
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
163-166 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)