Wichtige Dokumente
BP1254
Mycophenolat-Mofetil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexensäure-2-(4-morpholinyl)-ethylester, RS 61443, TM-MMF
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mycophenolate
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3
InChI
1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
InChIKey
RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)