Fortfahren mit
SML0307
Pleconaril
≥98% (HPLC), VP1 capsid protein binder, powder
Synonym(e):
3-[3,5-Dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazole, VP 63843, Win 63843
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 226.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 867.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 226.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pleconaril, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(CCCOc2c(C)cc(cc2C)-c3noc(n3)C(F)(F)F)on1
InChI
1S/C18H18F3N3O3/c1-10-7-13(16-22-17(27-24-16)18(19,20)21)8-11(2)15(10)25-6-4-5-14-9-12(3)23-26-14/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KQOXLKOJHVFTRN-UHFFFAOYSA-N
General description
Pleconaril is a drug, that has antiviral activity.
Application
Pleconaril has been used as a control or reference compound to assess the antiviral activities of the benzothiophene and other heteroaromatic derivatives against hRV-B14, hRV-A21 and hRV-A71.
Biochem/physiol Actions
Pleconaril is an orally bioavailable, broad-spectrum antipicorna-viral agent that binds to hydrophobic pocket in VP1 major capsid protein. Also, pleconaril delays the onset of diabetes in experimental animals infected with Ljungan virus (LV).
Pleconaril is an orally bioavailable, broad-spectrum antipicorna-viral agent.
Pleconaril is an effective drug against enteroviral infections. It can be used to treat chronic meningoencephalitis caused by echo virus 6.This can block viral replication by blocking the viral uncoating process and viral attachment to host cell receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS014335PHL80822633569
Linarin phyproof® Reference Substance
PHL80822
Linarin
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)