Merck
BP1141
Glimepirid für die Systemeignung
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Glimepirid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glimepiride
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChIKey
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Glimepirid wird derzeit zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt.
Glimepiride for system suitability BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Glimepirid ist ein wirksamer Blocker kardialer KATP-Kanäle, aktiviert durch Pinacidil mit einem IC50 von 6,8 nM.
Wirksamer Blocker kardialer KATP-Kanäle.
Verpackung
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)