Wichtige Dokumente
98707
Erythrosin extra bläulich
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein Dinatriumsalz, Iodeosin, Säurerot 51
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
359.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
182 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)