Merck
90864
Supelco
Natriumstearat
analytical standard
Synonym(e):
Octadecansäure Natriumsalz, Stearinsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.46
Beilstein:
3576813
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChIKey
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)