Merck
26402
Sigma-Aldrich
Aluminiumdistearat
purum, 4.5-6% Al basis
Synonym(e):
Stearinsäure Aluminiumsalz
Größe auswählen
1 KG
CHF 43.70
CHF 43.70
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 43.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H71AlO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 43.70
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
powder
Konzentration
4.5-6% Al
Verunreinigungen
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
Glührückstand
10-12%
Verlust
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
Löslichkeit
water: insoluble
SMILES String
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Aluminumdisterate is an organic compound generally used as a thickening agent, lubricating agent and water repellent in chemical industry.
Anwendung
Aluminium distearate has been used in the preparation of Aluminum di-soaps[1].
Aluminiumdistearate can be used in the preparation of carbon/alumina nanocomposites from aluminium carboxylate precursors that are used to remove sulphide ions from water.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of Aluminum Di-Soaps1.
Smith GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(3), 1053-1054 (1948)
Ushadevi Balasubramani et al.
Journal of hazardous materials, 340, 241-252 (2017-07-18)
An investigation of adsorption of sulphide ion (S