Fortfahren mit
PCLDIL
Diluent B for Phagocytic cell labeling
Distributed for Phanos Technologies
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 x 10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 216.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
CHF 216.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
Application
For use as diluent with PKH26-PCL fluorescent cell linker dyes.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Diluent B 6 vial(s)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)