854978
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
beveled finish clear glass vial
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)