Merck
854157
Supelco
Headspace-Fläschchen, flache Oberkante, flacher Boden
volume 50 mL, pkg of 93 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
clear glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
Verpackung
pkg of 93 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
30 mm
Durchm. × H
30 mm × 100 mm
Volumen
50 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)