845106
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650 MiniChrom Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonym(e):
MiniChrom
Größe auswählen
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Produktlinie
TOYOPEARL®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins
Hersteller/Markenname
Tosoh 45106
Parameter
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × ID
10 cm × 8 mm
Bettvolumen
5 mL
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
75 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
1 of 3
Dieser Artikel | 845103 | 845161 |
---|---|---|
matrix active group DEAE (diethylaminoethyl) phase | matrix active group carboxymethyl phase | matrix active group rProtein A phase |
separation technique anion exchange | separation technique cation exchange | separation technique affinity |
particle size 75 μm | particle size 75 μm | particle size 45 μm |
product line TOYOPEARL® | product line TOYOPEARL® | product line TOYOPEARL® |
pore size 1000 Å | pore size 1000 Å | pore size 1000 Å |
Allgemeine Beschreibung
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Kompatibilität
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)