Merck
816104
Endfitting w/ Fixed 10 μm Pyrex® Frit for 5 mm ID Glass TSKgel® Columns
Pyrex frit, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Pyrex frit
fitting (fluorocarbon)
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 16104
Methode(n)
LPLC: suitable
Porengröße
10 μm
Kompatibilität
Tosoh 5 mm ID TSKgel Glass Columns
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)