Merck
818544
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for TSKgel® ODS-80Ts QA Column
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonym(e):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel fitting
stainless steel frit
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 18544
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
2 μm
Kompatibilität
Tosoh TSKgel ODS-80Ts QA Column
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)