Merck
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O5 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)