Merck
74477
Supelco
o-Phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Diaminobenzol, 1,2-Phenylendiamin, OPD
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
606074
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 25 °C)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
256-258 °C
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChIKey
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
276.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
136 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)