Merck
72661
Supelco
4-Nitrophenol Natriumsalz Hydrat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.09 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)