Merck
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
InChIKey
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)