Wichtige Dokumente
66894-U
Empore™ SPE-Scheiben
Chelating resin, diam. 47 mm, pk of 20
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
counter-ion (sodium)
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
iminodiacetic acid bonding, sodium salt
Partikelgröße
10 μm
12 μm
Kapazität
0.45 capacity (mmol Cu2+)(per 47 mm disk)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
- Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
- Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
- Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
- Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
- Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
- Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
Cation Selectivity:
- Cu > Cd > Co > Mn > Ba > Ca > Sr
- Zn > Al > Cr > Sn
- Pb > Fe > Ni > Mg
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)