Merck
66883-U
Supelco
Empore SPE-Scheiben
C18, diam. 47 mm, pk of 20
Synonym(e):
C18, SPE disk, 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
product name
Empore SPE-Scheiben, matrix active group C18, diam. 47 mm, pk of 20
Beschreibung
C18
Produktlinie
Empore
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
CDS Analytical 98-0604-0217-3
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
C18
Partikelgröße
12 μm
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Membran-SPE-Technologie besteht aus SPE-Partikeln, die eng in ein Netzwerk aus inerten PTFE-Fibrillen eingebettet sind (90 % SPE-Partikel: 10 % PTFE, nach Gewicht). Der SPE-Membran-Herstellungsprozess führt zu einem hochdichten und gleichmäßigen Extraktionsmedium, das deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen SPE-Produkten mit Sorbensbett/gepacktem Bett bietet. Die Empore-SPE-Technologie bietet ein dichteres, gleichmäßigeres Extraktionsbett als herkömmliche Packbettprodukte, was zu niedrigeren Bettgewichten, kürzeren Diffusionswegen zwischen Analyt und Pore und effizienteren Extraktionen führt.
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
  • Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
  • Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
  • Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
  • Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
  • Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
  • Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
Ideal für die Extraktion von halb- und nichtflüchtigen Verbindungen aus Wasser und Boden. Anwendbar für:
  • EPA-Methode 506: Phthalat- und Adipat-Ester
  • EPA-Methode 508.1: Chlorierte Pestizide, Herbizide und Organohalogenide
  • EPA-Methode 525.2: Halbflüchtige organische Verbindungen
  • EPA-Methode 532: Phenylharnstoff-Pestizide
  • EPA-Methode 550.1: PAHs
  • EPA-Methode 553: Benzidine und stickstoffhaltige Pestizide
  • EPA-Methode 554: Carbonyl-Verbindungen
  • EPA-Methode 555: Chlorierte Säuren
  • 608ATP3M0222: Chlororganische Pestizide und PCB
  • 1613B: Dioxine und Furane
  • 3535: Chlororganische Pestizide und Phthalat-Ester
  • 8330A: Nitroaromaten und Nitroamine
  • 8095: Explosivstoffe
  • 8323: Zinnorganische Verbindungen
  • 8321b: Mit Lösungsmitteln extrahierbare nichtflüchtige Verbindungen
  • Dioxin DLM01.1: Octachlorierte Dibenzo-p-Dioxine (CDD) und Dibenzofurane (CDF)
Rechtliche Hinweise
Empore is a trademark of CDS Analytical
Haftungsausschluss
CDS Analytical LLC hat kürzlich von 3M Purification Inc. die Rechte an den Empore-Produkten erworben. In der Übergangsphase können Sie Produkte mit dem Branding von jeweils einem dieser beiden Hersteller auf der Verpackung erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fabrizia Brisdelli et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2019-12-22)
Among natural products under investigation for their additive potential in cancer prevention and treatment, the flavonoid quercetin has received attention for its effects on the cell cycle arrest and apoptosis. In the past, we addressed this issue in K562 cells
Kaixin Wu et al.
Cell reports, 30(1), 25-36 (2020-01-09)
Known as a histone H3K9 methyltransferase, SETDB1 is essential for embryonic development and pluripotent inner cell mass (ICM) establishment. However, its function in pluripotency regulation remains elusive. In this study, we find that under the "ground state" of pluripotency with
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(1), 48-59 (2018-11-13)
Detection of dynamic protein-protein interactions within complexes and networks remains a challenging task. Here, we show by the example of the proteolytic ClpXP complex the utility of combined chemical cross-linking and mass spectrometry (XL-MS) to map interactions within ClpP and
Tao Yuan et al.
Therapeutic advances in chronic disease, 12, 2040622320987057-2040622320987057 (2021-04-03)
Rotator cuff tendinopathy is common and is related to pain and dysfunction. However, the pathological mechanism of rotator cuff injury and shoulder pain is unclear. Objective: to investigate the pathological mechanism of rotator cuff injury and shoulder pain, and screen
Alban Ordureau et al.
Molecular cell, 70(2), 211-227 (2018-04-17)
Flux through kinase and ubiquitin-driven signaling systems depends on the modification kinetics, stoichiometry, primary site specificity, and target abundance within the pathway, yet we rarely understand these parameters and their spatial organization within cells. Here we develop temporal digital snapshots