Merck
64808
Supelco
Extraktionskammer
Synonym(e):
Extraktionskammer für modularen Flüssig/Flüssig-Extraktor
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pkg of 1
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)