Merck
609010
Supelco
Spritzenadapter
analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Air Liquide America Specialty Gases LLC 16-05-129SP
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Ziehen Sie das Kalibriergas durch ein Silikongummiseptum in eine Spritze. Eine Belüftung erlaubt ein Spülen mit Gas bevor die Spritze gefüllt wird. Aus verchromtem Messing. Maximaldruck 240psi (16,9bar). 1/8″ male NPT-Fitting.
Sonstige Hinweise
Syringe adaptor may be used for calibration purpose, in the measurement of equilibrium solubilities of low volatile substances, in carbon dioxide via coupling with a supercritical fluid chromatographic system(SFC).[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anton K and Berger C
Supercritical Fluid Chromatography with Patked Columns: Techniques and Applications (1997)