59565
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
use to protect LC-18-DB
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.