59566
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Synonym(e):
Supelguard LC-DP 2CM 2/PK
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-DP Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agentur
suitable for USP L11
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)