Merck
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOGEL Pb-Vorsäule, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L34
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Partikelgröße
9 μm
Kompatibilität
use to protect SUPELCOGEL Pb
Trenntechnik
ligand exchange
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1