Merck
55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Anschlusstücke
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Synonym(e):
Upchurch-PEEK-Fingertight-Fittings
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Beschreibung
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.0625 in. (1.5875 mm)
Fitting
10-32 fitting (one-piece)
Allgemeine Beschreibung
Das einteilige Anschlussstück 55067-U ist einfach zu verwenden, da die Hülse nicht in einer Aufnahmeöffnung steckt und leicht zu finden ist, wenn sie auf den Boden fällt. Das zweiteilige Anschlussstück umfasst eine separate Hülse, sodass Sie nur die Hülse und nicht die komplette Einheit ersetzen müssen. Die Upchurch PEEK Fingertight-Anschlusstücke eignen sich zur Verwendung mit Röhren mit einem Außendurchmesser von 158,75″ mm und können bis zu einem Druck von 420 kg/cm2 verwendet werden.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)