584625-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
7.0% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
10 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Partikelgröße
2.0 μm
Porengröße
90 Å pore size
operating pH range
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)