Wichtige Dokumente
57928-U
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal alloy fiber
plain red hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 1 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEActive Filters