Merck
57304
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA)
greener alternative
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
Synonym(e):
SPME-FASER 3 STÜCK (MANUELL) MIT 85μM POLYACRYLAT-BESCHICHTUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Materialien
fused silica fiber
plain white hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pack of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PA coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Festphasen-Mikroextraktionsverfahren kann für die GC/MS-Analyse genutzt werden. Es vereinfacht und beschleunigt die Probenvorbereitung. Außerdem verringert es den Lösungsmittelbedarf bei der Extraktion. Polyacrylat wird bei der Extraktion von Insektiziden als stationäre Phase verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
SPME-Faserassemblierung-Polyacrylat (PA) wurde bei der SPME von Insektiziden in Wasserproben, von Chlorphenolen in Deponiesickerwasser, bei der Probennahme mittels Headspace- oder DI-Technik und bei der Extraktion freier Fettsäuren für die manuelle Probennahme verwendet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R N Pereira et al.
Journal of dairy science, 91(8), 2925-2937 (2008-07-25)
The disruption of the milk fat globule membrane can lead to an excessive accumulation of free fatty acids in milk, which is frequently associated with the appearance of rancid flavors. Solid-phase microextraction and gas chromatography techniques have been shown to
Eranda Wanigasekara et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(1), 511-524 (2009-11-20)
Four new ionic liquids (IL) were prepared and bonded onto 5-microm silica particles for use as adsorbent in solid-phase microextraction (SPME). Two ILs contained styrene units that allowed for polymerization and higher carbon content of the bonded silica particles. Two
D Lambropoulou et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 368(6), 616-623 (2001-03-07)
Two methods for the analysis of ten organophosphorus insecticides in natural waters using solid phase extraction disks containing C18 and SDB and solid phase microextraction fibers containing polyacrylate (PA) are developed. Bromophos ethyl, bromophos methyl, dichlofenthion, ethion, fenamiphos, fenitrothion, fenthion
Solid phase microextraction sampling and gas chromatography/mass spectrometry for field detection of the chemical warfare agent O-ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonothiolate (VX).
Hook, Gary L., et al.
Journal of Separation Science, 26, 1091-1096 (2003)
Céline Weyermann et al.
Forensic science international, 186(1-3), 29-35 (2009-02-17)
Determining the time since discharge of spent cartridges found on a crime scene may be very useful in firearm investigations. The potential of small calibre munitions was barely studied in the past and this work did therefore focus on that
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protokolle
GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity®-1 after SPME using 85 µm Polyacrylate Fiber
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMehr anzeigen