Wichtige Dokumente
57912-U
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS)
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
Synonym(e):
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal alloy fiber
plain gray hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pk of 1 ×
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters