Wichtige Dokumente
57329-U
SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
STABLEFLEX 1CM-SPME-FASER 3 STÜCK (AUTO) 50/30μM DVB/CARBOXEN-PDMS™
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Materialien
StableFlex fiber
plain gray hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pk of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Matrix
Carboxen® carbon molecular sieve
Aktive Matrixgruppe
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Sonstige Hinweise
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..