Merck
575608-U
Supelco
Discovery® DSC-Si 96-well solid phase extractio (SPE) Plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Synonym(e):
Silica SPE 96-well plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
NACRES:
NB.21
product name
Discovery® DSC-Si SPE 96-Well-Mikrotiterplatte, bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg/well
Verpackung
pk of 1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Normalphase
Kompatibilität: Organische Lösungsmittel, Öle und Fette
  • Ungebundenes, säuregewaschenes Kieselgel ist ideal für die Normalphasen-SPE und andere modifizierte Flash-Techniken
  • Wird häufig zur Trennung oder zum Entfernen strukturell ähnlicher Moleküle, durch die schrittweise Elution mit immer polarer werdenden Lösungsmitteln, verwendet.
  • Das am stärksten polare Adsorbens auf dem Markt
  • Ausgezeichnete Kapazität für die Reinigung von Reaktionen der kombinatorischen Chemie in der Lösungsphase, wenn Zielmoleküle von Nebenprodukten oder überschüssigen Reagenzien getrennt werden
  • Als Büchnertrichter in verschiedenen Größen erhältlich
Anwendung
  • High-Throughput Mass Spectrometry for Biopharma: Utilizes the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate for rapid and accurate biomolecule characterization, demonstrating its critical role in high-throughput analytical setups, enhancing productivity in biopharmaceutical analysis (Campuzano et al., 2022).
  • Towards a Point-of-Care Diagnostic Platform for Multiplex Sensing: Highlights the application of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in developing advanced diagnostic platforms, specifically for detecting mild traumatic brain injury biomarkers, showcasing the plate′s versatility and reliability in clinical settings (Jović et al., 2022).
  • Determination of Crizotinib in Plasma by LC-ESI-MS/MS: Demonstrates the use of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in pharmacokinetic studies, providing robust and efficient sample preparation methods for therapeutic drug monitoring and clinical research (Roberts et al., 2014).
  • High-throughput Mass Spectrometric Cytochrome P450 Inhibition Screening: Applies the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate in drug metabolism studies, specifically in the screening of cytochrome P450 enzyme inhibitors, which is crucial for predicting drug-drug interactions in drug development (Lim et al., 2013).
  • Development of a High-Throughput SPE/MS Method for Cytochrome P450 Inhibition: Uses the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate to enhance throughput in the pharmacological screening of drug candidates, underscoring its importance in the early stages of drug discovery to assess potential toxicities (Lim et al., 2010).
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.