Merck
MAVM0960R
Millipore
MultiScreen® Vakuumverteiler 96-Well
96-well plate Vacuum Manifold for vaccum filtration.
Synonym(e):
MultiScreen vacuum manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
EPDM rubber gasket
EPDM rubber seal
Nylon well ring (standard)
Tygon® tubing (FEP-lined)
brass socket (for vacuum control valve)
high-density polyethylene base
high-density polyethylene well ring (deep)
polypropylene valve (on/off)
stainless steel grid (for support)
steel case (for vacuum control valve)
steel gauge (for vacuum)
Qualitätsniveau
Produktlinie
MultiScreen®
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Höhe
66 mm , with standard ring
94 mm , with deep well ring
Länge
152 mm
Breite
122 mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Komponenten
Umfasst Verteilerbasis, Standardring mit Dichtungen, Stützgitter, alle Schläuche, Ventile und Druckanzeige
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel P Zimmer et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 419-419 (2020-04-24)
Nitric oxide (NO)-soluble guanylate cyclase (sGC)-cyclic 3',5' GMP (cGMP) signaling plays a central role in regulation of diverse processes including smooth muscle relaxation, inflammation, and fibrosis. sGC is activated by the short-lived physiologic mediator NO. sGC stimulators are small-molecule compounds
Artikel
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Verwandter Inhalt
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.