Merck
57358-U
Supelco
Fläschchenpuck, 15 ml, für SPME-Probennahmeständer
made to hold 8 × 15 mL vials
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
made to hold 8 × 15 mL vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)