Fortfahren mit
V7130
Szintillationsfläschchen für Flüssigkeiten, Glas
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
Synonym(e):
Fläschchen für radioaktive Szintillation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 595.00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
glass vial
Packaging:
pkg of 500 ea
Feature:
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
CHF 595.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass vial
feature
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
packaging
pkg of 500 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
thread for 22-400
General description
Wheaton 180 ist der Markenname eines Glases mit niedrigem Kaliumgehalt, das einheitlich ein geringes Hintergrundsignal und eine hohe UV-Transmission erzeugt. Weiße Verschlusskappen lassen sich fest aufschrauben und können beschriftet werden.
Packaging
Vials mit aufgesetzten Deckeln in Beuteln zu 100 Stück.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V6880V8255V6755
description
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, cap size 22 mm , polypropylene with metal foil liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
material
glass vial
material
high-density polyethylene vial
material
cap (urea), glass vial, metal foil liner
material
high-density polyethylene vial
feature
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, screw caps attached
feature
closure type white urea cap, closure type screw top vial
feature
screw caps packed separately, closure type screw top vial
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 1000 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
27 mm × 61 mm , with cap
fitting
thread for 22-400
fitting
22-400 thread
fitting
thread for 22-400
fitting
22-400 thread
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
volume
20 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)