G003642
Landwirtschaftliche Pestizide in Wein
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: white wine spiked with 50 ppb pesticides
SPME fiber: 85 μm polyacrylate (57304)
extraction: immersion, room temp (30 min)
desorption process: 250 °C for 5 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 15 °C/min to 100 °C, 7 °C/min to 300 °C (1 min)
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 0.7 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
SPME-Faser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)