Merck
57200
Supelco
Supelclean LC-Si
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean LC-Si-Bulkpackung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Verpackung
pkg of 100 g
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Matrix
Silica Gel (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)